Learn More
Methylrot, Lösung 0,01 %, rein, spirituslöslich, C.I 13020, Indikatorqualität, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
MDL-Nummer | 2425 |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 500 mL |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methyl red 0.01% solution, contains methylated spirit
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl alcohol, Acetone, Methyl alcohol,Sodium hydroxide