Learn More
Methylrot, rein, wasserlöslich, Indikator, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 178°C |
Formelmasse | 269.3g/mol |
Verpackung | Glasgefäß |
Farbe | Rot |
Menge | 5 g |
Physikalische Form | Fest |