Learn More
Methyl (R)-(-)-3-Hydroxybutyrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379005
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Can undergo aldol-type reactions with aldehydes with either syn- or anti-selectivity according to the conditions, for use in the synthesis of chiral β-lactams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kann Aldol-Reaktionen mit Aldehyden mit Syn- oder Antiselektivität gemäß den Bedingungen durchlaufen, für die Synthese chiraler ß-Lactams.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3976-69-0
Summenformel C5H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 118.132
MDL-Nummer MFCD00063289
InChI-Schlüssel LDLDJEAVRNAEBW-SCSAIBSYSA-N
Synonym methyl r---3-hydroxybutyrate, r-methyl 3-hydroxybutanoate, methyl 3r-3-hydroxybutanoate, methyl r-3-hydroxybutyrate, r-3-hydroxybutyric acid methyl ester, methyl r-3-hydroxybutanoate, r---3-hydroxybutyric acid methyl ester, r---methyl 3-hydroxybutyrate, r---3-hydroxy-n-butyric acid methyl ester
PubChem CID 2724279
IUPAC-Name Methyl-(3R)-3-hydroxybutanoat
SMILES CC(CC(=O)OC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate
Dichte 1.055
Siedepunkt 56°C to 58°C (11 mmHg)
Flammpunkt 73°C (163°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.422
Menge 5 g
Beilstein 3648161
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Optische Drehung −48.5° (c=1.3 in Chloroform)
Formelmasse 118.13
Reinheit (%) 98%