Learn More
Methyl (R)-(-)-3-Hydroxybutyrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Can undergo aldol-type reactions with aldehydes with either syn- or anti-selectivity according to the conditions, for use in the synthesis of chiral β-lactams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kann Aldol-Reaktionen mit Aldehyden mit Syn- oder Antiselektivität gemäß den Bedingungen durchlaufen, für die Synthese chiraler ß-Lactams.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Kann Aldol-Reaktionen mit Aldehyden mit Syn- oder Antiselektivität gemäß den Bedingungen durchlaufen, für die Synthese chiraler ß-Lactams.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate |
Dichte | 1.055 |
Siedepunkt | 56°C to 58°C (11 mmHg) |
Flammpunkt | 73°C (163°F) |
Geruch | Pleasant |
Brechungsindex | 1.422 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 3648161 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Optische Drehung | −48.5° (c=1.3 in Chloroform) |