Learn More
Methylpropionat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477127
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
It is commonly used in organic synthesis. It undergoes vapor-phase aldol condensation with formaldehyde to form methyl methacrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird häufig in der organischen Synthese verwendet. Wird einer Dampfphasen-Aldolkondensation mit Formaldehyd zur Bildung von Methylmethacrylat unterzogen.
Löslichkeit
In Wasser löslich (5 g/l).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 554-12-1
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00009306
InChI-Schlüssel RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl propionate, propanoic acid, methyl ester, methyl propylate, methylpropionate, propionic acid, methyl ester, propionate de methyle, propanoic acid methyl ester, fema number 2742, propionic acid methyl ester, methyl propionate natural
PubChem CID 11124
IUPAC-Name Methylpropanoat
SMILES CCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl propionate
Schmelzpunkt -88°C
Dichte 0.915
Siedepunkt 78°C to 80°C
Flammpunkt −2°C (28°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.377
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1248
Beilstein 1737628
Merck Index 14,6112
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (5g/L).
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit