Learn More
Methylperfluorctanoat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl perfluorooctanoate |
Dichte | 1.684 |
Siedepunkt | 158°C to 159°C |
Flammpunkt | 65°C (149°F) |
Brechungsindex | 1.305 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1809817 |
Formelmasse | 428.09 |
Reinheit (%) | 97% |