Learn More
Methylperfluorctanoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11406706
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 376-27-2
Summenformel C9H3F15O2
Molekulargewicht (g/mol) 428.097
MDL-Nummer MFCD00039244
InChI-Schlüssel XOCNYZFAMHDXJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl perfluorooctanoate, methyl pentadecafluorooctanoate, pentadecafluorooctanoic acid, methyl ester, methyl perfluorocaprylate, octanoic acid, pentadecafluoro-, methyl ester, perfluorooctanoic acid methyl ester, pentadecafluorooctanoic acid methyl ester, octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, methyl ester, acmc-1cndk, methylpentadecafluorooctanoate
PubChem CID 67824
IUPAC-Name Methyl-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluorooctanoat
SMILES COC(=O)C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl perfluorooctanoate
Dichte 1.684
Siedepunkt 158°C to 159°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Brechungsindex 1.305
Menge 5 g
Beilstein 1809817
Formelmasse 428.09
Reinheit (%) 97%