Learn More
Methylpentafluorphenylcarbonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302897
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Methylpentafluorphenylcarbonat
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36919-03-6
Summenformel C8H3F5O3
Molekulargewicht (g/mol) 242.10
MDL-Nummer MFCD01075723
InChI-Schlüssel HGYOVHMDBHQLOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pentafluorophenyl carbonate, carbonic acid, methyl pentafluorophenyl ester, acmc-20akf4, pentafluorophenoxy methoxy ketone, methyl perfluorophenyl carbonate, carbonic acid methyl pentafluorophenyl ester
PubChem CID 14189360
SMILES COC(=O)OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl pentafluorophenyl carbonate
Schmelzpunkt 27°C to 31°C
Siedepunkt 84°C (3 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2289710
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name methyl 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl carbonate
Formelmasse 242.1
Reinheit (%) 97%