Learn More
Methyl-p-Toluolsulfonylacetat, 98+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl p-toluenesulfonylacetate |
Dichte | 1.24 |
Brechungsindex | 1.535 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2112364 |
Formelmasse | 228.27 |
Reinheit (%) | ≥98% |