Learn More
Methyl Orange, rein, Lösung 0.04 %, C.I.13025, Indikatorqualität, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10579000
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
MDL-Nummer 7502
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Farbe Orange bis Rot
pH 6.5 to 8
Menge 500 mL
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl orange solution, 0.04%, contains methylated spirit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl alcohol, Methyl alcohol, C.I. Acidorange 52