missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl N-(3,5-dichlorphenyl)carbamat, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11360857
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 25217-43-0
Summenformel C8H7Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 220.05
MDL-Nummer MFCD00126402
InChI-Schlüssel FRSRGACXHCLBTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3,5-dichlorophenyl carbamate, methyl n-3,5-dichlorophenyl carbamate, mdpc, methyl 3,5-dichlorocarbanilate, 3,5-dichlorocarbanilic acid methyl ester, carbamic acid, 3,5-dichlorophenyl-, methyl ester 9ci, carbanilic acid, 3,5-dichloro-, methyl ester, n-3,5-dichlorophenyl methoxycarboxamide, maybridge1_000169
PubChem CID 32842
IUPAC-Name Methyl-N-(3,5-dichlorphenyl)carbamat
SMILES COC(=O)NC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl N-(3, 5-dichlorophenyl)carbamate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 50 g
Formelmasse 220.05
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt