Learn More
Methylmyristat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10012020
Click to view available options
Menge:
2.5 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-10-7
Summenformel C15H30O2
Molekulargewicht (g/mol) 242.40
MDL-Nummer MFCD00008983
InChI-Schlüssel ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl myristate, tetradecanoic acid, methyl ester, uniphat a50, metholeneat 2495, myristic acid methyl ester, methyl n-tetradecanoate, myristic acid, methyl ester, methyl myristylate, tetradecanoic acid methyl ester, myristic acid, methyl ester 8ci
PubChem CID 31284
IUPAC-Name Methyltetradecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl myristate
Namenshinweis 99%
Azidität 1mg KOH/g max.
Schmelzpunkt 18.4°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8630g/mL
Siedepunkt 323.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)12CO2CH3
Brechungsindex 1.4340 to 1.4380
Menge 100 mL
Beilstein 02, II, 326
Relative Dichte 0.863
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
Formelmasse 242.4
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Methyl myristate