Learn More
Methylmethansulfonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411278
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Methyl methanesulfonate is a DNA adduct that adds methyl groups to Dan at 7-guanine, 3-guanine and 3-adenine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylmethansulfonat ist ein DNA-Addukt, das Dan unter 7-Guanin, 3-Guanin und 3-Adenin Methylgruppen hinzufügt.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur und entsprechender Belüftung aufbewahren. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66-27-3
Summenformel C2H6O3S
Molekulargewicht (g/mol) 110.127
MDL-Nummer MFCD00007557
InChI-Schlüssel MBABOKRGFJTBAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl mesylate, methanesulfonic acid methyl ester, methanesulfonic acid, methyl ester, methylmethane sulfonate, methylmethansulfonat, methyl methanesulphonate, as-dimethyl sulfite, as-dimethyl sulphite, methylmethanesulfonate, methyl methansulfonate
PubChem CID 4156
ChEBI CHEBI:25255
IUPAC-Name Methyl-methansulfonat
SMILES COS(=O)(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl methanesulfonate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3 g/mL
Siedepunkt 202°C to 203°C
Flammpunkt 104°C (219°F)
Strukturformel CH3SO3CH3
Brechungsindex 1.414
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1098586
Merck Index 14,6097
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water.
Formelmasse 110.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit