Learn More
Methylmethacrylat, 99 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Methyl methacrylate is used as a monomer in the manufacturing of poly(methyl methacrylate) (PMMA). It is also used in the manufacturing of the co-polymer methyl methacrylate-butadiene-styrene (MBS), which is a modifier for polyvinyl chloride. It plays an important role as the cement used in total hip replacements as well as total knee replacements. It is also involved in the preparation of other methacrylates viz. ethyl methacrylate (EMA), butyl methacrylate (BMA) and 2-ethyl hexyl methacrylate (2-EHMA) and methacrylic acid (MAA), which finds application as an intermediate in the manufacture of coating polymers and textile applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Methylmethacrylat wird als Monomer bei der Herstellung von Poly(Methylmethacrylat) (PMMA) verwendet. Wird auch bei der Herstellung des Copolymers Methylmethacrylat-Butadien-Styrol (MBS) verwendet, das ein Modifikator für Polyvinylchlorid ist. Spielt eine wichtige Rolle als der Zement, der beim Hüftgelenksersatz sowie beim Kniegelenksersatz verwendet wird. Ist auch an der Herstellung anderer Methacrylate beteiligt, z. B. Ethylmethacrylat (EMA), Butylmethacrylat (BMA) und 2-ethylhexylmethacrylat (2-EHMA) und Methacrylsäure (MAA), die als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Beschichtungspolymeren und Textilanwendungen Anwendung findet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Peroxiden, Aminen, Basen, Säuren, Reduktionsmitteln und Halogenen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl methacrylate |
Namenshinweis | stabilized |
Schmelzpunkt | -48°C |
Dichte | 0.939 |
Siedepunkt | 100°C to 101°C |
Flammpunkt | 10°C (50°F) |
Brechungsindex | 1.415 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN1247 |
Beilstein | 605459 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Methyl methacrylate
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Methyl methacrylate
RUO – Research Use Only