Learn More
Methylisobutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Beschreibung
Methyl isobutyrate is used as a flavoring agent. It was used as diluent in forced Rayleigh scattering studies to measure diffusion coefficients for a ternary system comprising camphorquinone in poly(methyl methacrylate).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylisobutyrat wird als Aromastoff verwendet. Wurde als Verdünnungsmittel in erzwungenen Rayleigh-Streuung-Studien verwendet, um Diffusionskoeffizienten für ein ternäres System zu messen, das Campherchinon in Poly(Methylmethacrylat) enthält.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Methylisobutyrat wird als Aromastoff verwendet. Wurde als Verdünnungsmittel in erzwungenen Rayleigh-Streuung-Studien verwendet, um Diffusionskoeffizienten für ein ternäres System zu messen, das Campherchinon in Poly(Methylmethacrylat) enthält.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl isobutyrate |
Schmelzpunkt | -85°C |
Dichte | 0.891 |
Siedepunkt | 90°C to 92°C |
Flammpunkt | 3°C (37°F) |
Geruch | Pleasant |
Brechungsindex | 1.384 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN1237 |
Beilstein | 1740720 |