Learn More
Methylindol-5-carboxylat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332947
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Reactant for biosynthesis of inhibitors of protein kinases, reactant in metal-free Friedel-Crafts alkylation, reactant in preparation of diphenylsulfonium ylides from Martin?s sulfurane, reactant in cross dehydrogenative coupling reactions, reactant in synthesis of indirubin derivatives, reactant in preparation of aminoindolylacetates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktant für die Biosynthese von Inhibitoren von Proteinkinasen, Reaktant der metallfreien Friedel-Crafts-Alkylierung, Reaktant bei der Herstellung von Diphenylsulfonium-Yliden aus Martin-Sulfuran, Reaktant in gekreuzten dehydrogenativen Kupplungsreaktionen, Reaktant bei der Synthese von Indirubin-Derivaten, Reaktant bei der Herstellung von Aminoindolylacetaten.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1011-65-0
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.187
MDL-Nummer MFCD00153023
InChI-Schlüssel DRYBMFJLYYEOBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl indole-5-carboxylate, indole-5-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-5-carboxylic acid, methyl ester, methylindole-5-carboxylate, 1h-indole-5-carboxylic acid methyl ester, indole5carboxylicacidmethylester, indole-5-carboxylicacidmethylester, indole-5-carboxylate, pubchem7248, 5-methoxycarbonylindole
PubChem CID 2737635
IUPAC-Name Methyl 1H-Indol-5-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)NC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl indole-5-carboxylate
Schmelzpunkt 123°C to 126°C
Menge 5 g
Beilstein 474256
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) ≥98%