Learn More
Methyl-Wasserstoff-Isophthalat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347826
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1877-71-0
Summenformel C9H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 180.159
MDL-Nummer MFCD00029972
InChI-Schlüssel WMZNGTSLFSJHMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxycarbonyl benzoic acid, mono-methyl isophthalate, methyl hydrogen isophthalate, isophthalic acid monomethyl ester, monomethyl isophthalate, isophthalic acid methyl ester, isophthalic acid, methyl ester, isophthalic acid, monomethyl ester, methyl m-phthalate, methyl 3-carboxybenzoate
PubChem CID 601880
IUPAC-Name 3-Methoxycarbonylbenzoesäure
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl hydrogen isophthalate
Schmelzpunkt 193°C to 194°C
Menge 1 g
Beilstein 2048750
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 97%