Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylgrün, Zinkchloridsalz, rein, zertifiziert
Artikelnummer. 10045750
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7114-03-6
Summenformel C27H35BrClN3·xZnCl2
Molekulargewicht (g/mol) 653.23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Green, zinc chloride salt
Schmelzpunkt 233.0°C
Farbe Braun-Rot oder Grün
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25 g
Merck Index 14,6082
Synonym C.I. 42590, Ethyl Green, zinc chloride salt
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 70g/L (20°C)
InChI-Schlüssel ZKOGXCSOLMZRAZ-UHFFFAOYSA-J
SMILES CC[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn+2].[Br-]
IUPAC-Name Zink;[4-[4-(Dimethylamino)Phenyl]-(4-Dimethylazanylidenecyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)methyl]Phenyl]-Ethyl-Dimethylazan;Bromid;Trichlorid
PubChem CID 131675247
Formelmasse 653.23
Güte Rein
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl Green, zinc chloride salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-[[4-(Dimethylamino)phenyl][4-(dimethylimi nio)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-Nethyl-N,N-dime