Learn More
Methyldiethylphosphonoacetat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493374
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Methyl diethylphosphonoacetate is used as a reagent in the preparation of allylic fluorides compounds and in regioselective Diels-Alder reactions. It also serves as a reactant in the preparation of substituted thiophenes and furans, which finds application in type 2 diabetes treatment. Further, it acts as a precursor in the synthesis of pyridone alkaloids and immunosuppressive cyclopentanediol derivatives. In addition to this, it is utilized in the modification of botulinum neurotoxin serotype A protease inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyldiethylphosphonacetat wird als Reagenz bei der Herstellung allylischer Fluoridverbindungen und bei regioselektiven Diels-Alder-Reaktionen verwendet. Dient auch als Reaktant bei der Vorbereitung von substituierten Thiophenen und Furanen, die Anwendung in der Behandlung mit Typ-2-Diabetes findet. Fungiert darüber hinaus als Vorläufer bei der Synthese von Pyridon-Alkaloiden und immunosuppressiven Cyclopentandiol-Derivaten. Wird darüber hinaus bei der Modifikation von Botulinum-Neurotoxin Serotyp-A-Proteasehemmern eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrahydrofuran.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1067-74-9
Summenformel C7H15O5P
Molekulargewicht (g/mol) 210.166
MDL-Nummer MFCD00009081
InChI-Schlüssel CTSAXXHOGZNKJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl diethylphosphonoacetate, methyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, acetic acid, diethoxyphosphinyl-, methyl ester, diethylmethylphosphonoacetate, methyl diethoxyphosphoryl acetate, diethyl carbomethoxymethylphosphonate, methyl 2-diethoxycarbonyl acetate, methyldiethylphosphonoacetate, diethyl methylphosphonoacetate, ksc489e0f
PubChem CID 66113
IUPAC-Name Methyl-2-diethoxyphosphorylacetat
SMILES CCOP(=O)(CC(=O)OC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl diethylphosphonoacetate
Dichte 1.145
Siedepunkt 126°C to 128°C (8 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.432
Menge 500 g
Beilstein 1782397
Löslichkeitsinformationen Miscible with tetrahydrofuran.
Formelmasse 210.17
Reinheit (%) 97%