Learn More
Methyl-cyclopropancarboxylat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405806
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
It is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products. Methyl cyclopropane carboxylate is used as a reagent in the synthesis of N’-thiazole and N-pyrazole based inhibitors of MAP kinase p38α.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in erster Linie ein Zwischenprodukt bei der Herstellung pharmazeutischer und agrochemischer Produkte verwendet. Methylcyclopropan-Carboxylat wird als Reagenz bei der Synthese von N'-Thiazol- und N-Pyrazol-Inhibitoren auf MAP-Kinase p38α verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln und Zündquellen fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2868-37-3
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.117
MDL-Nummer MFCD00001280
InChI-Schlüssel PKAHQJNJPDVTDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyclopropane carboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, methyl ester, methylcyclopropanecarboxylate, cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, methyl cyclopropylcarboxylate, unii-5uq53f585u, mcpc, pubchem11835, ksc490a7l, 1-methylcyclopropanecarboxylate
PubChem CID 76122
IUPAC-Name Methyl-cyclopropancarboxylat
SMILES COC(=O)C1CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl cyclopropanecarboxylate
Dichte 0.983
Siedepunkt 118°C to 119°C
Flammpunkt 22°C (71°F)
Brechungsindex 1.418
Menge 25 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 2039388
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 98%