Learn More
Methylchloracetat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Methyl chloroacetate is used as a solvent and chemical intermediate. It acts as a precursor in the preparation of (carboxymethyl) trimethylammonium chloride esters. Further, it is used in the preparation of octakis-(carbethoxymethoxy)calix[8]arene. It is employed as an extraction solvent during the separation of neutral compounds. In addition to this, it is used in the synthesis of dimethyl carbonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Methylchloracetat wird als Lösungsmittel und chemisches Zwischenprodukt verwendet. Dient als Vorstufe bei der Herstellung von (Carboxymethyl-)Trimethylammoniumchloridestern. Wird außerdem bei der Herstellung von Oktakis-(Carbethoxymethoxy)calix[8]aren verwendet. Wird als Extraktionslösungsmittel bei der Trennung neutraler Verbindungen eingesetzt. Wird darüber hinaus bei der Synthese von Dimethylcarbonat eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit organischen Lösungsmitteln, Alkohol, Äther, Aceton und Benzol. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl chloroacetate |
Schmelzpunkt | -32°C |
Dichte | 1.236 |
Siedepunkt | 128°C to 130°C |
Flammpunkt | 51°C (123°F) |
Brechungsindex | 1.422 |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN2295 |
Beilstein | 506255 |
Merck Index | 14,6042 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Methyl chloroacetate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Methyl chloroacetate