Learn More
Methylcarbazat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441928
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Methyl carbazate was used in the preparation of methyl 3-(4-methyl-benzyl-idene)carbazate. It was also used in the synthesis of imidazo[1,5-d][1,2,4]triazines. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylcarbazat wurde bei der Herstellung von Methyl 3-(4-Methyl-Benzyliden)Carbazat verwendet. Es wurde auch bei der Synthese von Imidazo[1,5-d][1,2,4]Triazinen verwendet. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6294-89-9
Summenformel C2H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.08
MDL-Nummer MFCD00007594
InChI-Schlüssel WFJRIDQGVSJLLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl carbazate, methyl hydrazinecarboxylate, methyl hydrazinocarboxylate, methoxycarbohydrazide, methylcarbazate, hydrazinecarboxylic acid, methyl ester, carbomethoxyhydrazide, methyl hydrazinoformate, methoxycarbonyl hydrazine, carbazic acid methyl ester
PubChem CID 80519
IUPAC-Name Methyl-N-aminocarbamat
SMILES COC(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl carbazate
Schmelzpunkt 70°C to 73°C
Geruch Schwach
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1679395
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 90.08
Reinheit (%) 98%