Learn More
Methylbutyrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10700872
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-42-7
Summenformel C5H10O2.
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
MDL-Nummer MFCD00009391
InChI-Schlüssel UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl butyrate, butanoic acid, methyl ester, methyl n-butyrate, butyric acid, methyl ester, methyl n-butanoate, butyric acid methyl ester, methyl-n-butyrate, n-butyric acid methyl ester, methyl butyrate natural, unii-cgx598508o
PubChem CID 12180
IUPAC-Name Methylbutanoat
SMILES CCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl butyrate
Namenshinweis 99%
Azidität 1mg KOH/g max.
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8970g/mL
Siedepunkt 102°C
Flammpunkt 12°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)2COOCH3
Brechungsindex 1.3850 to 1.39
Menge 5 g
Merck Index 15, 6109
Relative Dichte 0.897
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit