Learn More
Methyl-benzo[b]thiophen-2-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11434824
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22913-24-2
Summenformel C10H8O2S
Molekulargewicht (g/mol) 192.23
MDL-Nummer MFCD00067791
InChI-Schlüssel KRRAZMUPVIGDCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl benzo b thiophene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, methyl ester, methylbenzo b thiophene-2-carboxylate, maybridge1_001812, methyl thianaphthene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, methyl ester
PubChem CID 2800344
IUPAC-Name Methyl 1-Benzothiophen-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Schmelzpunkt 69°C to 70°C
Menge 5 g
Beilstein 142166
Formelmasse 192.24
Reinheit (%) 98%