Learn More
Methylbenzensulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10732004
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 80-18-2
Summenformel C7H8O3S
Molekulargewicht (g/mol) 172.20
MDL-Nummer MFCD00014737
InChI-Schlüssel CZXGXYBOQYQXQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulfonic acid, methyl ester, methyl benzenesulphonate, methyl besylate, methylbenzenesulfonate, ccris 9156, benzenesulfonic acid methyl ester, methyl benzene sulfonate, methyl ester of benzenesulphonic acid, methylbenzene sulfonate, pubchem22730
PubChem CID 6630
IUPAC-Name Methylbenzolsulfonat
SMILES COS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl benzenesulfonate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -4.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3000g/mL
Siedepunkt 280.0°C
Flammpunkt 143°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5140 to 1.5160
Menge 25 g
Beilstein 07,645
Relative Dichte 1.3
Formelmasse 172.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl benzenesulfonate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.