Learn More
Methylbeienat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15590163
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 929-77-1
Summenformel C23H46O2
Molekulargewicht (g/mol) 354.62
MDL-Nummer MFCD00009347
InChI-Schlüssel QSQLTHHMFHEFIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl behenate, docosanoic acid, methyl ester, behenic acid methyl ester, docosanoic acid methyl ester, behenic acid, methyl ester, unii-04kbo9r771, behenic methyl ester, kemester 9022, docosanoic acid methyl, acmc-209rjf
PubChem CID 13584
IUPAC-Name methyl docosanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl behenate
Schmelzpunkt 54.0°C to 56.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Strukturformel CH3(CH2)20CO2CH3
Menge 5 g
Merck Index 15,1022
Löslichkeitsinformationen (5% in Hexane) Clear colorless solution
Formelmasse 354.61
Reinheit (%) 99%
Produktidentifikator
  • Methyl behenate