Learn More
Methylacetoacetat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10249273
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-45-3
Summenformel C5H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 116.12
MDL-Nummer MFCD00008784
InChI-Schlüssel WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl acetoacetate, acetoacetic acid methyl ester, methylacetoacetate, methyl 3-oxobutyrate, butanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl acetylacetate, methyl acetylacetonate, 3-oxobutanoic acid methyl ester, acetoacetic methyl ester, acetoacetic acid, methyl ester
PubChem CID 7757
IUPAC-Name Methyl-3-Oxobutanoat
SMILES COC(=O)CC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl acetoacetate
Schmelzpunkt -28.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.0770g/mL
Siedepunkt 169.0°C to 170.0°C
Flammpunkt 67°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel CH3COCH2CO2CH3
Brechungsindex 1.4175 to 1.4295
Menge 10 L
Beilstein 03, 632
Fieser 13,60
Merck Index 15, 6083
Relative Dichte 1.077
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 460g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in carbon tetrachloride
Viskosität 1.8 mPa.s (20°C)
Formelmasse 116.12
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit