Learn More
Methylacetat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Beschreibung
Methyl acetate is used as a solvent in glues, paints and nail polish removers. It is also used in adhesives, sealants and coatings. Further, it finds use as solvent in chemical reactions as well as used for extraction purpose. It is involved in the production of acetic anhydride by carbonylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylacetat wird als Lösungsmittel in Klebstoffen, Farben und Nagellackentfernern verwendet. Wird auch in Klebstoffen, Dichtstoffen und Beschichtungen verwendet. Findet darüber hinaus Verwendung als Lösungsmittel in chemischen Reaktionen sowie für Extraktionszwecke. Es ist an der Herstellung von Essigsäureanhydrid durch Carbonylierungsreaktion beteiligt.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Methylacetat wird als Lösungsmittel in Klebstoffen, Farben und Nagellackentfernern verwendet. Wird auch in Klebstoffen, Dichtstoffen und Beschichtungen verwendet. Findet darüber hinaus Verwendung als Lösungsmittel in chemischen Reaktionen sowie für Extraktionszwecke. Es ist an der Herstellung von Essigsäureanhydrid durch Carbonylierungsreaktion beteiligt.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl acetate |
Schmelzpunkt | -98°C |
Dichte | 0.934 |
Siedepunkt | 56°C to 58°C |
Flammpunkt | −10°C (14°F) |
Geruch | Pleasant |
Brechungsindex | 1.362 |
Menge | 500 mL |
UN-Nummer | UN1231 |
Beilstein | 1736662 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methyl acetate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Methyl acetate