Learn More
Methyl-5-methylisoxazol-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate |
Schmelzpunkt | 91°C to 92°C |
Siedepunkt | 125°C (11 mmHg) |
Menge | 100 g |
Beilstein | 115704 |
Formelmasse | 141.13 |
Reinheit (%) | 97% |