Learn More
Methyl5-methyl-2-furoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463717
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Furane mit geeigneten Substituenten in den 2-Positionen können durch Methoxylierung zyklischer Acetale von 1,4Dicarbonylverbindungen mit anschließender intramolekularer Kondensationen in der sauren Lösung in andere Systeme mit aromatischem Charakter umgewandelt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-methyl-2-furoate
CAS 2527-96-0
Dichte 1.114
Siedepunkt 255°C
Flammpunkt 87°C (189°F)
Summenformel C7H8O3
Brechungsindex 1.493
MDL-Nummer MFCD04116374
Menge 1 g
Synonym methyl 5-methyl-2-furoate, 2-furancarboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester, 5-methylfuran-2-carboxylic acid methyl ester, zlchem 1125, acmc-20akg0, methyl5-methylfuran-2-carboxylate, methyl 5-methyl-2-furancarboxylate, 2-furancarboxylic acid,5-methyl-, methyl ester
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel XBYZJUMTKHUJIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(O1)C(=O)OC
IUPAC-Name Methyl 5-Methylfuran-2-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 140.138
PubChem CID 137628
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 97%