Learn More
Methyl4-Methoxysalicylat, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 4-methoxysalicylate |
Schmelzpunkt | 49°C to 53°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Flammpunkt | >112°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3OC6H3(OH)CO2CH3 |
Menge | 50 g |
Beilstein | 10, 381 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methyl 4-methoxysalicylate