Learn More
Methyl-4-Methoxybenzoat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 4-methoxybenzoate |
Schmelzpunkt | 48°C to 51°C |
Siedepunkt | 244°C to 245°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Geruch | Characteristic |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2208571 |
Formelmasse | 166.18 |
Reinheit (%) | ≥98% |