Learn More
Methyl 4-Jod-3-Nitrobenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447226
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Methyl 4-iodo-3-nitrobenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-4-iod-3-nitrobenzoesäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DCM 10 mg/0.5 ml. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Lichtquellen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89976-27-2
Summenformel C8H6INO4
Molekulargewicht (g/mol) 307.043
MDL-Nummer MFCD08064223
InChI-Schlüssel SCMBIQRYVKITCY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 297884
IUPAC-Name Methyl4-Iod-3-nitrobenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)I)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-iodo-3-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 101°C to 104°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Synonym 4-iodo-3-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid,4-iodo-3-nitro-, methyl ester, benzoic acid, 4-iodo-3-nitro-, methyl ester, methyl4-iodo-3-nitrobenzoate, acmc-20af7x, methyl-4-iodo-3-nitrobenzoate, 4-iodo-3-nitro benzoic methyl ester, 3-nitro-4-iodobenzoic acid methyl ester, 4-iodo-3-nitro-benzoic acid methyl ester
Löslichkeitsinformationen Soluble in DCM 10mg/0.5mL. Insoluble in water.
Formelmasse 307.05
Reinheit (%) 99%