Learn More
Methyl 4-hydroxybenzoat, Natriumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10338370
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5026-62-0
Summenformel C8H7NaO3
Molekulargewicht (g/mol) 174.13
MDL-Nummer MFCD00016470
InChI-Schlüssel PESXGULMKCKJCC-UHFFFAOYSA-M
Synonym methylparaben sodium, sodium methylparaben, sodium 4-methoxycarbonyl phenolate, preserval ms, methyl 4-hydroxybenzoate, sodium salt, solparol, bonomold omna, methyl 4-hydroxybenzoate sodium salt, sodium 4-carbomethoxyphenolate, unii-cr6k9c2nhk
PubChem CID 23663626
IUPAC-Name Natrium;4-Methoxycarbonylphenolat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-hydroxybenzoate, sodium salt
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt >125°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >100°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Merck Index 10,5977
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 333g/L (20°C)
Formelmasse 174.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-hydroxybenzoate, sodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.