Learn More
Methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
4-alkoxy-3-nitrobenzoic acids were obtained by the alkylation of methyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate with corresponding n-alkylbromides in 3-pentanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Alkoxy-3-Nitrobenzoesäuren wurden durch die Alkylierung von Methyl-Hydroxy4-3-Nitrobenzoat mit entsprechenden n-Alkylbromiden in 3-Pentanon gewonnen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
4-Alkoxy-3-Nitrobenzoesäuren wurden durch die Alkylierung von Methyl-Hydroxy4-3-Nitrobenzoat mit entsprechenden n-Alkylbromiden in 3-Pentanon gewonnen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate |
Schmelzpunkt | 73°C to 77°C |
Menge | 250 g |
Beilstein | 2115197 |
Formelmasse | 197.15 |
Reinheit (%) | ≥98% |