Learn More
Methyl-4-cyan-5-(methylthio)-thiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447575
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175202-48-9
Summenformel C8H7NO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 213.27
MDL-Nummer MFCD00173757
InChI-Schlüssel MJOQLNYXSSXZDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, methyl 4-cyano-5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylate, 4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-cyano-5-methylthiothiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-cyano-5-methylthio-, methyl ester, acmc-20akgh, methyl 3-cyano-2-methylthio thiophene-5-carboxylate, methyl 4-cyano-5-methylsulfanyl-2-thiophenecarboxylate, 4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 18536976
IUPAC-Name Methyl 4-Cyano-5-Methylsulfanylthiophen-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC(C#N)=C(SC)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Schmelzpunkt 117°C to 119°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 213.27
Reinheit (%) 97%