Learn More
Methyl-4-Brom-3-Hydroxythiophen-2-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449726
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
The synthesis of the thienopyranone scaffold began with the alkylation of methyl 4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate with N-acetylmorpholine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Synthese des Thienopyranongerüstes begann mit der Alkylierung von Methyl-4-Brom-3-Hydroxythiophen-2 -Carboxylat mit N-Acetylmorpholin.
Löslichkeit
Wenig löslich in Wasser 0.95 g/l bei 25 °C.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen und Reduktionsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95201-93-7
Summenformel C6H5BrO3S
Molekulargewicht (g/mol) 237.067
MDL-Nummer MFCD00052081
InChI-Schlüssel UFTXASQYKJFRKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2z-4-bromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, 2-thiophenecarboxylic acid, 4-bromo-3-hydroxy-, methyl ester, acmc-20akgk, maybridge1_004012, methyl 4-bromo-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, methyl-3-hydroxy-4-bromo-2-thiophenecarboxylate, methyl-4-bromo-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, 4-bromo-3-oxo-2-thienylidene-methoxy-methanolate, 4-bromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, 2-thiophenecarboxylicacid,4-bromo-3-hydroxy-,methyl ester
PubChem CID 2777611
IUPAC-Name Methyl-4-brom-3-hydroxythiophen-2-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(C(=CS1)Br)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Schmelzpunkt 79°C to 80°C
Menge 2.5 g
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble in water 0.95g/L @ 25°C.
Formelmasse 237.08
Reinheit (%) 97%