Learn More
Methyl3-nitrobenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10783393
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 618-95-1
Summenformel C8H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.15
MDL-Nummer MFCD00007250
InChI-Schlüssel AXLYJLKKPUICKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl m-nitrobenzoate, methyl3-nitrobenzoate, benzoic acid, 3-nitro-, methyl ester, m-nitrobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, m-nitro-, methyl ester, 3-nitro-benzoic acid methyl ester, 3-nitro-benzoicacimethylester, acmc-209mxc, methyl 3-nitro-benzoate
PubChem CID 69260
IUPAC-Name Methyl 3-Nitrobenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 76°C to 80°C
Farbe Beige
Siedepunkt 279°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel O2NC6H4CO2CH3
Menge 25 g
Beilstein 09, 378
Merck Index 10, 6435
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Methyl 3-nitrobenzoate