Learn More
Methyl3-methyl-2-furoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Methyl-3-methyl-2-furoat ist ein wichtiger Rohstoff für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe. Es ist eine flüchtige Substanz im nicht fermentierten Apfeltrester.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Methyl-3-methyl-2-furoat ist ein wichtiger Rohstoff für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe. Es ist eine flüchtige Substanz im nicht fermentierten Apfeltrester.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 3-methyl-2-furoate |
Schmelzpunkt | 33°C to 37°C |
Siedepunkt | 60°C (1 mmHg) |
Flammpunkt | 82°C (180°F) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 116835 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 140.14 |
Reinheit (%) | 98% |