Learn More
Methyl-3-Methoxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362846
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5368-81-0
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00017193
InChI-Schlüssel DUKYPQBGYRJVAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl m-anisate, methyl m-methoxybenzoate, 3-methoxybenzoic acid methyl ester, m-anisic acid, methyl ester, benzoic acid, 3-methoxy-, methyl ester, 3-methoxybenoic acid methyl ester, m-methoxybenzoic acid methyl ester, mehtyl 3-methoxybenzoate, acmc-1asq5, m-anisic acid methyl ester
PubChem CID 79332
IUPAC-Name Methyl3-methoxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(OC)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-methoxybenzoate
Dichte 1.15
Siedepunkt 238°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.527
Menge 50 g
Beilstein 2208567
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98%