Learn More
Methyl3-methoxy-4-nitrobenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430797
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5081-37-8
Summenformel C9H9NO5
Molekulargewicht (g/mol) 211.173
MDL-Nummer MFCD00051967
InChI-Schlüssel PVVFEPFLFHDHHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-4-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-methoxy-4-nitro-, methyl ester, benzoic acid, 5-methoxy-4-nitro-, methyl ester, methyl3-methoxy-4-nitrobenzoate, pubchem4216, acmc-209kq5, ksc275c3p, methylmethoxynitrobenzenecarboxylate, 4-nitro-3-methoxy benzoic acid, 3-methoxy-4-nitro-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 287308
IUPAC-Name Methyl3-methoxy-4-nitrobenzoat
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-methoxy-4-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 83°C to 87°C
Menge 5 g
Beilstein 2856207
Formelmasse 211.18
Reinheit (%) 98%