missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl3-methoxy-2-nitrobenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11362766
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
Methyl 3-Methoxy-2-nitrobenzoat wird als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5307-17-5
Summenformel C9H9NO5
Molekulargewicht (g/mol) 211.17
MDL-Nummer MFCD00051968
InChI-Schlüssel FDQQRLPHAAICCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3-methoxy-2-nitro-, methyl ester, 3-methoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester, m-anisic acid, 2-nitro-, methyl ester, maybridge1_002124, cbmicro_008502, methyl 2-nitro-m-anisate, methyl 3-methoxy-2-nitro-benzoate, 2-nitro-m-anisic acid methyl ester, 3-methoxy-2-nitro-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 79195
IUPAC-Name methyl 3-methoxy-2-nitrobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(OC)=C1[N+]([O-])=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl 3-methoxy-2-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 142°C to 144°C
Menge 1 g
Beilstein 2697098
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 211.18
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'