Learn More
Methyl 3-(chlorsulfonyl)-4-methoxybenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11336885
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 192323-12-9
Summenformel C9H9ClO5S
Molekulargewicht (g/mol) 264.68
MDL-Nummer MFCD03407355
InChI-Schlüssel FKAIQWMEWVOGDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-chlorosulfonyl-4-methoxybenzoate, methyl 3-chlorosulfonyl-4methoxybenzoate, 2-chlorosulphonyl-4-methoxycarbonyl anisole, methyl 3-chlorosulfonyl-4-methyloxy benzoate, methyl-3-chlorosulfonyl-4-methoxybenzoate, 2-methoxy-5-methoxycarbonyl benzenesulphonyl chloride, benzoic acid,3-chlorosulfonyl-4-methoxy-, methyl ester
PubChem CID 2794613
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(OC)C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-(chlorosulfonyl)-4-methoxybenzoate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel CH3OC6H3(C(O)OCH3)S(Cl)O2
Menge 5 g
IUPAC-Name Methyl-3-(chlorsulfonyl)-4-methoxybenzoat
Formelmasse 264.68
Reinheit (%) 97%