Learn More
Methyl-3-chlor-4-methoxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 3-chloro-4-methoxybenzoate |
Schmelzpunkt | 93°C to 97°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 2365816 |
Formelmasse | 200.62 |
Reinheit (%) | 98% |