Learn More
Methyl3-Chloro-4-Hydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 3-chloro-4-hydroxybenzoate |
Schmelzpunkt | 104°C to 109°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2641291 |
Formelmasse | 186.6 |
Reinheit (%) | 98% |