Learn More
Methyl-3,5-dihydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402258
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Methyl 3,5-dihydroxybenzoate was used in the synthesis of cored dendrimers. It was also used in the preparation of bis(5-carbomethoxy-1,3-phenylene)-32-crown-10, a semi-rigid 32-membered ring diester crown ether. It has been used to study ribonucleotide reductase inhibiton and anti-tumor activity .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl3,5-dihydroxybenzoat wurde bei der Synthese von gekörnten Dendrimern verwendet. Es wurde auch bei der Herstellung von bis(5-carbomethoxy-1,3-phenylen)-32-krone-10, einem halbsteifen 32-gliedrigen Ring-Diester-Kronenether verwendet. Es wurde verwendet, um Ribonukleotid-Reduktase-Inhibiton und Anti-Tumor-Aktivität zu studieren.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2150-44-9
Summenformel C8H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
MDL-Nummer MFCD00002289
InChI-Schlüssel RNVFYQUEEMZKLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dihydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-dihydroxy-, methyl ester, methyl3,5-dihydroxybenzoate, methyl .alpha.-resorcylate, alpha-resorcinol carboxylic acid methyl ester, alpha-resorcylic acid, methyl ester, .alpha.-resorcylic acid, methyl ester, .alpha.-resorcinol carboxylic acid methyl ester, pubchem21357, methyl alpha-resorcylate
PubChem CID 75076
IUPAC-Name Methyl-3,5-dihydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(O)=CC(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3,5-dihydroxybenzoate
Schmelzpunkt 164°C to 168°C
Menge 10 g
Beilstein 2091651
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 98%