Learn More
Methyl-3,5-dibrom-2-hydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 3,5-dibromo-2-hydroxybenzoate |
Schmelzpunkt | 150°C to 152°C |
Menge | 25 g |
Synonym | methyl 3,5-dibromosalicylate, benzoic acid, 3,5-dibromo-2-hydroxy-, methyl ester, 3,5-dibromo-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, pubchem3976, acmc-1cpm5, rarechem al bf 0030, timtec-bb sbb001273, 3,5-dibromo-2-hydroxymethyl benzoate, benzoic acid,3,5-dibromo-2-hydroxy-, methyl ester |
Formelmasse | 309.94 |
Reinheit (%) | 98% |