Learn More
Methyl3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422607
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2511-22-0
Summenformel C16H24O3
Molekulargewicht (g/mol) 264.37
MDL-Nummer MFCD00017253
InChI-Schlüssel UPVYFJALDJUSOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy-, methyl ester, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy-benzoic acid ethyl ester, acmc-20akhp, methyl 3,5-bis-tert-butyl-4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy-, methyl ester, methyl 3,5-di-tert.butyl-4-hydroxylbenzoate, methyl 3,5-bis tert-butyl-4-hydroxybenzoate
PubChem CID 75639
IUPAC-Name methyl-3,5-ditert-butyl-4-hydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(O)C(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
Schmelzpunkt 164°C to 166°C
Menge 100 g
Beilstein 2218125
Formelmasse 264.37
Reinheit (%) 98%