Learn More
Methyl (2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456666
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32981-85-4
Summenformel C17H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 299.326
MDL-Nummer MFCD00673331
InChI-Schlüssel UYJLJICUXJPKTB-LSDHHAIUSA-N
Synonym 2r,3s-methyl 3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, methyl 2r,3s-3-benzoylamino-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, bz-rs-iser 3-ph-ome, benzenepropanoic acid, beta-benzoylamino-alpha-hydroxy-, methyl ester, alphar,betas, methyl 2r,3s-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, 2r,3s-n-tert-butoxycarbony-3-phenylisoserine methyl ester, methyl 2r,3s-2-hydroxy-3-phenyl-3-phenylformamido propanoate, pubchem9699, n-benzoyl-2r,3s-3-phenylisoserine methyl ester, methyl 2r,3s-n-benzoylphenylisoserinate
PubChem CID 182104
IUPAC-Name Methyl(2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoat
SMILES COC(=O)C(C(C1=CC=CC=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl (2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropionate
Schmelzpunkt 178°C to 183°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 299.32
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver