Learn More
Methyl 2-Octynoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 2-octynoate |
Dichte | 0.92 |
Siedepunkt | 216°C to 218°C |
Flammpunkt | 88°C (192°F) |
Brechungsindex | 1.446 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1756887 |
Formelmasse | 154.2 |
Reinheit (%) | 98% |